Learn More
Éster gamma-carboxiglutámico del ácido gamma,gamma-di-t-butílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Carboxyglutamic Acid gamma,gamma-Di-t-butyl Ester |
| CAS | 56877-44-2 |
| Fórmula molecular | C14H25NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic Acid 1,1-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)8(7-9(15)10(16)17)12(19)21-14(4,5)6/h8-9H,7,15H2,1-6H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(CC(N)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 303.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1682 |