Learn More
Gamma-butirobetaína-d9, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | gamma-Butyrobetaine trimethyl-d9 |
| CAS | 479677-53-7 |
| Fórmula molecular | C7 2H9 H7 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium, Actinine-d9, 4-Butyrobetaine-d9, Butyrobetaine-d9, Deoxycarnitine-d9, γ-Aminobutyric-d9 Acid Betaine, γ-Butyrobetaine-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-6H2,1-3H3/p+1/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+](CCCC(=O)O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-carboxipropil-tris(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 155.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.1746 |