Learn More
Gamma-Bisaboleno (mezcla de isómeros) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30138232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138232 500 mg 500 miligramos
30135864 1 g 1 g
30011335 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB399795500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-62-5
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo 2-Methyl-6-(4-methyl-3-cyclohexen-1-ylidene)-2-heptene, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexen-1-ylidene)-1-methylcyclohexene
Nombre IUPAC 1-metil-4-(6-metilhept-5-en-2-ilideno)ciclohexeno
SMILES CC1=CC/C(CC1)=C(C)/CC/C=C(C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878