Learn More
Gamma-Bisaboleno (mezcla de isómeros) (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers) |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |