Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de radiación gamma
Código de producto. 12357107 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
250mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12357107 250mm cada uno
1 options
Código de producto. 12357107
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Esta caja de puntas de radiación gamma es perfecta para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • Gama – 10 litros – (25 x 20 x 20 cm), uso con CSR-BAG2
  • Caja de puntas gamma Cleaver 2L
  • Cleaver Scientific Las cajas de almacenamiento se fabrican con tapas con bisagras y admiten insertos intercambiables para contener microtubos, tubos de centrífuga, viales de centelleo, universales, criotubos y tubos Falcon.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para almacenar materiales radiactivos y para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Altura (métrico) 250mm
Admite Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Tipo de producto Caja de almacenamiento radiológica
Capacidad 10L