Learn More
Gamma-BHC, SPEX CertiPrep™
Product Code. 12989434 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
12989434 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12989434 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S485
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
gamma-BHC58-89-91000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material g-BHC
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 58-89-9, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C6H6Cl6
Número MDL MFCD00135947
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 290.81
PubChem CID 727
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:24536
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • gamma-BHC
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: gamma-HCH or gamma-BHC, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio