Learn More
L-glutamato de gamma-bencilo, 99%
Código de producto. 10424345 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10424345 1 g Frasco de vidrio 1 g
10022820 5 g Frasco de vidrio 5 g
10157503 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10424345 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 1676-73-9 | C12H15NO4| 237,25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1676-73-9
Fórmula molecular C12H15NO4
Peso molecular (g/mol) 237.25
Número MDL MFCD00002633
Clave InChI BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Sinónimo h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ-Benzyl L-glutamate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 162°C to 167°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +27.20° (20°C c=2,1N HCL)
Rotación específica + 27.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación