Learn More
Fisherbrand™ Placas base gamma
Código de producto. 12347197 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
410 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12347197 410 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12347197
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Estas placas base rectangulares proporcionan protección de superficies y se pueden utilizar junto con cualquier protector. La placa está fabricada con patas antideslizantes acolchadas.
  • Rectangular se puede utilizar con cualquier escudo y tiene patas antideslizantes acolchadas. Escudo de 450 mm (ancho) x 410 mm (alto).
  • Estas placas base rectangulares proporcionan protección de superficies y se pueden utilizar junto con cualquier protector.
  • La placa está fabricada con patas antideslizantes acolchadas Placas Base Gamma
  • Disponibles en acrílico de protección beta de 10 mm estándar, acrílico de plomo con atenuación gamma de 12 mm
  • La amplia gama de productos de seguridad radiológica de Cleaver Scientific incluye una gran selección de protectores,
  • cajas, cubos de residuos y bandejas, además de cabinas y accesorios variados.
Especificaciones
Tipo de producto Placa base gamma
Anchura (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 410 mm