Learn More
Ácido gamma-aminobutírico, TRC
Código de producto. 30012342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012342 1 g 1 g
30009001 10 g 10 g
30004202 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6029201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-12-2
Fórmula molecular C4 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Sinónimo Vigabatrin impurity D (EP), Gamma Aminobutyric Acid, 4-Aminobutanoic Acid, γ-Aminobutyric Acid, Butanoic acid, 4-amino-, Butyric acid, 4-amino- (7CI,8CI), 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutyric acid, Aminalon, GABA, Gaballon, Gamarex, Gammalon, Gammalone, Gammar, Gammasol, Mielogen, Mielomade, NSC 27418, NSC 32044, NSC 45460, NSC 51295, Oryza GABA Extract HC 90, Pharma-GABA 20S, Pharmagaba, Pharmagaba 20, Pharmagaba 20D, Piperidic acid, Piperidinic acid, γ-Aminobutanoic acid, ω-Aminobutyric acid
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobutanoico
SMILES NCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobutanoic acid (GABA)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0633
Porcentaje de pureza >95%