Learn More
Fisherbrand™ Cubos de almacenamiento de seguridad radiológica
Código de producto. 12327127 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
53 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12327127 53 L cada uno
1 options
Código de producto. 12327127
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Cubos de seguridad radiológica perfectos para la protección contra la radiación beta y gamma
  • Gamma - 53 l, uso con bolsa CSR-BAG5 40 x 49 x 27 cm
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
  • Proporciona una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras, especialmente cuando el usuario está sentado.
  • Disponible en dos tamaños, con una base plana para proporcionar protección de superficies o una base curva que se ajusta cómodamente sobre bandejas de seguridad
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento de materiales radiactivos
Altura (métrico) 424mm
Tipo de producto Cubo radiológico
Anchura (métrico) 514mm
Capacidad 53 L