Learn More
Gamitrinib TPP hexafluorophosphate, MedChemExpress
Descripción
Gamitrinib TPP hexafluorophosphate is a Gamitrinib (GA) mitochondrial matrix inhibitor. Gamitrinib TPP hexafluorophosphate is a mitochondrial targeted HSP90 inhibitor with anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gamitrinib TPP hexafluorophosphate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1131626-47-5 |
| Color | Pale Purple |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C52H65F6N3O8P2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (48.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C(C=C1NC(/C(C)=C/C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)/C(C)=C/[C@H](C)[C@H]2O)=O)C(NCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=C(C[C@H](C[C@@H]2OC)C)C1=O |
| Mostrar más |