Learn More
Gamithromycin, MedChemExpress
Código de producto. 16485146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485146 100 mg 100 miligramos
16484188 10 mg 10 miligramos
16480126 2 mg 2 miligramos
16470537 50 mg 50 miligramos
16466907 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16485146
Marca: Medchem Express HY108365
MedChemExpress Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.
Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gamithromycin
Forma física Solid
CAS 145435-72-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H76N2O12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ML-1709460
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (128.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)CN(CCC)[C@H](C)C[C@]2(O)C)CC)=O)C)O[C@@]3([H])C[C@](C)([C@@H](O)[C@H](C)O3)OC)C
Peso molecular (g/mol) 777.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 777.04
Porcentaje de pureza 98.0%