Learn More
Gambogic Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16468858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468858 10 mg 10 miligramos
16451298 5 mg 5 miligramos
16434747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0087
MedChemExpress Gambogic Acid (Beta-Guttiferrin) is derived from the gamboges resin of the tree Garcinia hanburyi. Gambogic Acid (Beta-Guttiferrin) inhibits Bcl-XL, Bcl-2, Bcl-W, Bcl-B, Bfl-1 and Mcl-1 with IC50s of 1.47 μM, 1.21 μM, 2.02 μM, 0.66 μM, 1.06 μM and 0.79 μM.
Gambogic Acid (Beta-Guttiferrin) is derived from the gamboges resin of the tree Garcinia hanburyi. Gambogic Acid (Beta-Guttiferrin) inhibits Bcl-XL, Bcl-2, Bcl-W, Bcl-B, Bfl-1 and Mcl-1 with IC50s of 1.47 μM, 1.21 μM, 2.02 μM, 0.66 μM, 1.06 μM and 0.79 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gambogic Acid
CAS 2752-65-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H44O8
Cantidad 10 mg
Sinónimo Beta-Guttiferrin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (159.05 mM)
SMILES O=C(O)/C(C)=C\C[C@@]1(C2=O)OC(C)(C)[C@@](C[C@@]2([H])C=C34)([H])[C@]31OC5=C(C(O)=C(C=C[C@](CC/C=C(C)/C)(C)O6)C6=C5C/C=C(C)\C)C4=O
Peso molecular (g/mol) 628.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.75
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death