Learn More
Gamabufotalin, MedChemExpress
Descripción
Gamabufotalin (Gamabufagin), a main active compound isolated from Chinese medicine Chansu, has been shown to strongly inhibit cancer cell growth and inflammatory response. Gamabufotalin could inhibite angiogenesis by inhibiting the activation of VEGFR-2 signaling pathways.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gamabufotalin |
| CAS | 465-11-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H34O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Gamabufagin |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (124.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)CC2)(C[C@@H](O)[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@]24O |
| Peso molecular (g/mol) | 402.52 |
| Mostrar más |