Learn More
Galvinoxilo radical libre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774231 1 g Frasco de vidrio 1 g
10439030 5 g Frasco de vidrio 5 g
10095753 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119850010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de polimerización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2370-18-5
Fórmula molecular C29H42O2
Peso molecular (g/mol) 422.65
Número MDL MFCD00001616
Clave InChI HRLDHROCDBYHAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-Di-tert-butyl-α-(3,5-di-tert-butyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-p-tolyloxy free radical
Nombre IUPAC 2,6-di-terc-butil-4-[(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(C=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galvinoxyl free radical
Punto de fusión 156°C to 160°C
Color De azul a morado
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 08, IV, 1379
Fieser 01,409
Índice Merck 15, 4387
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos