Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Varilla de soporte de acero galvanizado para base de soporte
Product Code. 10638752
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
550 mm
600 mm
750 mm
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) Unit Size
10638752 550 mm cada uno
10211831 600 mm cada uno
10232911 750 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10638752 Supplier Usbeck Laborgeraete™ Supplier No. 2101
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Apoye sus bases de soporte de laboratorio M10 con Usbeck Laborgeraete™ Varilla de soporte de acero galvanizado para base de soporte. La varilla tiene un diámetro interno de 12 mm.
  • Acero, galvanizado
  • Roscado M 10
  • Ø12 milímetros
Specifications
Material Acero galvanizado
Longitud (métrico) 550 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Tipo de producto Varilla de soporte
Para utilizar con (equipo) Base de soporte M10
Cantidad 1 unidad