Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Varilla de soporte de acero galvanizado para base de soporte
Código de producto. 10232911
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
550 mm
600 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10232911 750 mm cada uno
10211831 600 mm cada uno
10638752 550 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10232911 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 2103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apoye sus bases de soporte de laboratorio M10 con Usbeck Laborgeraete™ Varilla de soporte de acero galvanizado para base de soporte. La varilla tiene un diámetro interno de 12 mm.
  • Acero, galvanizado
  • Roscado M 10
  • Ø12 milímetros
Especificaciones
Material Acero galvanizado
Longitud (métrico) 750 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Tipo de producto Varilla de soporte
Para utilizar con (equipo) Base de soporte M10
Cantidad 1 unidad