Learn More
Justrite™ Envases de seguridad para residuos oleosos de acero galvanizado
Description
El fondo elevado con ventilación promueve la circulación del aire y evita la combustión espontánea.
- Resistente cuerpo de acero galvanizado sin plomo con estrías reforzadas
- Etiqueta de seguridad trilingüe
- El cierre automático se abre fácilmente con pedal
Order Info
También hay disponible un recipiente de seguridad de 23 l con palanca de mano.
Certifications
Con aprobación FM. Todos los recipientes están incluidos en la lista UL (excepto 19-038-295).
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 80 L |
| Certificaciones/conformidad | FM, UL, OSHA |
| Tipo de tapón | Cubierta de pedal |
| Diámetro exterior (métrico) | 46,7 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 18,3 in |
| Capacidad (imperial) | 21 gal |
| Color | Rojo |
| Acabado | Revestimiento de polvo |
| Altura (métrico) | 59,5 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Show More |