Learn More
Justrite™ Envases de seguridad para residuos oleosos de acero galvanizado
Código de producto. 12923555
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,6 L
23 L
38 L
53 L
80 L
Color:
Amarillo
Rojo
Tipo de tapón:
Cubierta de accionamiento manual
Cubierta de pedal
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Color Tipo de tapón Packungsgröße
12923555 23 L Rojo Cubierta de pedal cada uno
11963589 38 L Amarillo Cubierta de pedal cada uno
12564607 53 L Rojo Cubierta de pedal cada uno
12953555 80 L Rojo Cubierta de pedal cada uno
12933555 38 L Rojo Cubierta de pedal cada uno
11983639 23 L Amarillo Cubierta de pedal cada uno
12913555 7,6 L Rojo Cubierta de accionamiento manual cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12923555 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 09100
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Se utiliza para la eliminación segura de residuos oleosos, paños con disolvente y trapos de limpieza. Los recipientes de seguridad para residuos oleosos de acero galvanizado no se abren más de 60 grados y permanecen cerrados cuando no se utilizan.
El fondo elevado con ventilación promueve la circulación del aire y evita la combustión espontánea.
  • Resistente cuerpo de acero galvanizado sin plomo con estrías reforzadas
  • Etiqueta de seguridad trilingüe
  • El cierre automático se abre fácilmente con pedal
Bestellinformation
También hay disponible un recipiente de seguridad de 23 l con palanca de mano.
Zertifizierungen
Con aprobación FM. Todos los recipientes están incluidos en la lista UL (excepto 19-038-295).
Spezifikation
Capacidad (métrico) 23 L
Certificaciones/conformidad FM, UL, OSHA
Tipo de tapón Cubierta de pedal
Diámetro exterior (métrico) 30,2 cm
Diámetro exterior (imperial) 11,8 in
Capacidad (imperial) 6 gal
Color Rojo
Acabado Revestimiento de polvo
Altura (métrico) 40,3 cm
Cantidad 1 unidad
Forma Redondo
Garantía 10 años
Peso (imperial) 9,5 lb
Peso (métrico) 4,3 kg
Incluye Estrías reforzadas, etiqueta de seguridad trilingüe
Para utilizar con (aplicación) Para la eliminación segura de residuos oleosos, paños con disolvente y trapos de limpieza
Altura (imperial) 15,8 in
Material Acero
Tipo de producto Recipiente de seguridad para residuos oleosos con ventilación en el fondo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.