Learn More
Justrite™ Envases de seguridad para residuos oleosos de acero galvanizado
Código de producto. 10242090
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
6 gal
Tipo de tapón:
Cubierta de accionamiento manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10242090 6 gal Cubierta de accionamiento manual cada uno
1 options
Código de producto. 10242090 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 09110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.42€
    84.85€ / paquete de 1
    Ahorro 32.57€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Evite la combustión espontánea en las latas de seguridad eligiendo latas con fondos elevados y ventilados para promover la circulación de aire. Las latas de seguridad para residuos aceitosos de acero galvanizado Justrite™ se utilizan para la elimina
  • La tapa no se abre más de 60 grados y permanece cerrada cuando no se utiliza, el contenido del aislamiento de fuentes de ignición y la limitación del oxígeno prácticamente eliminan el riesgo de combustión espontánea
  • La construcción de acero duradero con un acabado de revestimiento de polvo proporciona resistencia química
  • El fondo elevado con ventilación promueve la circulación del aire y evita la combustión espontánea
  • Resistente cuerpo de acero galvanizado sin plomo con estrías reforzadas
  • Etiqueta de seguridad trilingüe
  • El cierre automático se abre fácilmente con pedal
  • Aprobado por FM, UL y TUV
Especificaciones
Capacidad (métrico) 23 L
Certificaciones/conformidad FM, UL, OSHA
Tipo de tapón Cubierta de accionamiento manual
Diámetro exterior (métrico) 30,2 cm
Diámetro exterior (imperial) 11,8 in
Capacidad (imperial) 6 gal
Color Rojo
Acabado Revestimiento de polvo
Altura (métrico) 40,3 cm
Cantidad 1 unidad
Forma Redondo
Garantía 10 años
Peso (imperial) 8,6 lb
Peso (métrico) 3,9 kg
Incluye Estrías reforzadas, etiqueta de seguridad trilingüe
Para utilizar con (aplicación) Para la eliminación segura de residuos oleosos, paños con disolvente y trapos de limpieza
Altura (imperial) 15,8 in
Material Acero
Tipo de producto Recipiente de seguridad para residuos oleosos con ventilación en el fondo