Descripción
- Cable adicional.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cable de bloqueo |
| Color | Plata |
| Material | Acero galvanizado |
| Descripción | Dimensiones: 3,2 diám. × 3000 mml |
| Diámetro (imperial) | 0,13 in |
| Diámetro (métrico) | 3.18 mm |
| Longitud (imperial) | 10.01 ft. |
| Longitud (métrico) | 3,05 m |
| Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?