Learn More
Brady™ Cable de bloqueo de acero galvanizado
Código de producto. 11761885
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
2,44 m
3,05 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11761885 2,44 m cada uno
11771885 3,05 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11761885 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065319
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.30€
    17.72€ / paquete de 1
    Ahorro 2.58€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cable de bloqueo de acero galvanizado adicional.
  • Cable adicional.
Especificaciones
Tipo de producto Cable de bloqueo
Color Plata
Material Acero galvanizado
Descripción Dimensiones: 3,2 diám. × 1800 mml
Diámetro (imperial) 0,13 in
Diámetro (métrico) 3.18 mm
Longitud (imperial) 8.01 ft.
Longitud (métrico) 2,44 m
Cantidad 1 unidad