Learn More
asecos™ Lata de aerosol de acero galvanizado
Código de producto. 17856446 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
Color:
Amarillo
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17856446 1 L Amarillo cada uno
17876566 2 L Amarillo cada uno
17846356 1 L Gris cada uno
17886536 2 L Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17856446 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 23137
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El aerosol de acero galvanizado es ideal para la pulverización económica y controlada de superficies y piezas a limpiar.
  • Accesorio pulverizador fabricado en plástico con boquilla regulable.
  • Bomba de plástico integrada.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Pulverizador
Capacidad (imperial) 0,3 gal
Capacidad (métrico) 1 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Rocíe las superficies de limpieza con moderación y en dosis medidas.
Material Acero
Anchura (imperial) 6,38 in
Anchura (métrico) 162.00 mm
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 300.00 mm
Peso (imperial) 1.65 lb.
Peso (métrico) 0.75 kg