Learn More
Mettler Toledo™ Sensor galvánico
Código de producto. 11957841
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1,00 m
Longitud del cable (imperial):
3,2 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Longitud del cable (imperial) Tamaño de la unidad
11957841 1,00 m 3,2 ft cada uno
1 options
Código de producto. 11957841 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    428.79€ / paquete de 1
    Ahorro 49.21€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Sensores resistentes y fáciles de usar. Los sensores galvánicos de indicación Mettler Toledo tienen un sensor de temperatura integrado. El sensor galvánico de oxígeno disuelto ofrece una forma sencilla de medir el OD.
  • Rango de medición: de 0 a 200 %, de 0 a 20 mg/L
  • Cable y conexiones: 1,1 m BNC/C pulgadas
  • Sonda de temperatura: NTC 30kΩ
  • Para usar con FG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sensor de DO LE621
Longitud del cable (imperial) 3,2 ft
Longitud del cable (métrico) 1,00 m
Tipos de sensores Oxígeno disuelto
Conexiones BNC/Cinch
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Para utilizar con (equipo) FG4
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo Sensor de oxígeno disuelto
Longitud (imperial) 4,72 in
Para utilizar con (aplicación) DO
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 1 a 20 mg/l
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0 °C a 60 °C