Learn More
Emma Safety Footwear Botas Galus S3 Duo Bond
Código de producto. 17572466
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17572466 37 1 par
17582466 38 1 par
17592466 39 1 par
17502476 40 1 par
17512476 41 1 par
17522476 42 1 par
17532476 43 1 par
17542476 44 1 par
17552476 45 1 par
17562476 46 1 par
17572476 47 1 par
17582476 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17572466 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM58086637
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con aislamiento de piel de oveja de excelente calidad, no hay calzado más cálido que el Galus para usarlo en las condiciones más frías.
  • Unas botas mejores en cuanto a materiales naturales.
  • Incluso en esta era de materiales sintéticos de alta tecnología y alto rendimiento, a veces los materiales de la naturaleza siguen siendo los mejores. Por eso, hemos aislado el Galus con piel de oveja de alta calidad. No hay calzado más cálido para usar en las condiciones más frías. Y si la temperatura sube repentinamente a 300 grados en el exterior, es reconfortante saber que la suela exterior de caucho de nitrilo no cederá ni un poco.
  • Industrias:
    • Industria química
    • Construcción& tecnología
  • Zapato de seguridad
    • Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cremallera
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Industria química, construcción y tecnología
Material de revestimiento Piel de oveja
Material Cuero
Tamaño 37
Características exclusivas GripForce™ Duo
Material de la suela Caucho de nitrilo
Material del dedo del pie Acero
Ajuste Ancho extra ancho
EN ISO 20345 S3
Tipo de producto Botas de seguridad