Learn More
Galunisertib, MedChemExpress
Código de producto. 16476116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476116 100 mg 100 miligramos
16445568 10 mg 10 miligramos
16428267 5 mg 5 miligramos
16421737 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13226
MedChemExpress Galunisertib (LY2157299) is an oral and selective TGF-β receptor type I (TGF-βRI) kinase inhibitor with an IC50 of 56 nM.
Galunisertib (LY2157299) is an oral and selective TGF-β receptor type I (TGF-βRI) kinase inhibitor with an IC50 of 56 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galunisertib
CAS 700874-72-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N5O
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY2157299
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (270.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC(C2=NN3C(CCC3)=C2C4=CC=NC5=C4C=C(C=C5)C(N)=O)=N1
Peso molecular (g/mol) 369.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.42
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease