missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GALT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15710081 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15710081 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15710081 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA552125

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RANDHQHIRY NPLQDEWVLV SAHRMKRPWQ GQVEPQLLKT VPRHDPLNPL CPGAIRANGE VNPQYDSTFL FDNDFPALQP DAPSPGPSDH PLFQAKSARG VCKVMCFHPW SD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 91%.

Galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT) catalyzes the second step of the Leloir pathway of galactose metabolism, namely the conversion of UDP-glucose + galactose-1-phosphate to glucose-1-phosphate + UDP-galactose. The absence of this enzyme results in classic galactosemia in humans and can be fatal in the newborn period if lactose is not removed from the diet. The pathophysiology of galactosemia has not been clearly defined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GALT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Galt
N.º de referencia del gen P07902
Alias de gen AW553376; Gal-1-P uridylyltransferase; galactose-1-phosphate uridyl transferase; galactose-1-phosphate uridylyltransferase; galactose-1-phosphate uridylyltransferase isoform 1; GALT; IL11RA; interleukin 11 receptor, alpha; UDP-glucose--hexose-1-phosphate uridylyltransferase
Símbolos de los genes Galt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GALT. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102415).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2592
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.