missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GALNT5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15750591 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15750591 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15750591 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA552641

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MKPPLRGHGK GAWGKENVRK TEESVLKVEV DLDQTQRERK MQNALGRGKV VPLWHPAHLQ TLPVTPNKQK TDGRGTKPEA SSHQGTPKQT TAQGAPKTSF IAAKGTQVVK ISVHMGRVSL KQEPR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 51%, Rat - 50%.

GALNT5 can catalyze the initial reaction in O-linked oligosaccharide biosynthesis, the transfer of an N-acetyl-D-galactosamine residue to a serine or threonine residue on the protein receptor. GALNT5 has activity toward EA2 peptide substrate, but it has a weak activity toward Muc2 or Muc1b substrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GALNT5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GALNT5
N.º de referencia del gen Q7Z7M9
Alias de gen GALNACT5; GalNAc-T5; GALNT5; Polypeptide GalNAc transferase 5; polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5; pp-GaNTase 5; protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 5; UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5; UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5 (GalNAc-T5)
Símbolos de los genes GALNT5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GALNT5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90245).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11227
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.