Learn More
Gallopamil, MedChemExpress
Código de producto. 16476018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476018 10 mg 10 miligramos
16408637 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14276
MedChemExpress Gallopamil (Methoxyverapamil), a methoxy derivative of Verapamil, is a phenylalkylamine calcium antagonist. Gallopamil inhibits acid secretion in a concentration-dependent manner with an IC50 of 10.9 μM. Gallopamil is a potent antiarrhythmic and vasodilator agent.
Gallopamil (Methoxyverapamil), a methoxy derivative of Verapamil, is a phenylalkylamine calcium antagonist. Gallopamil inhibits acid secretion in a concentration-dependent manner with an IC50 of 10.9 μM. Gallopamil is a potent antiarrhythmic and vasodilator agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallopamil
CAS 16662-47-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H40N2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Methoxyverapamil
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (206.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(C(CCCN(C)CCC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)(C#N)C(C)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 484.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.63
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation