Learn More
Galoflavina, TRC
Código de producto. 30240948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240948 100 mg 100 miligramos
30240699 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG190550100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 568-80-9
Fórmula molecular C12H6O8
Peso molecular (g/mol) 278.17
Sinónimo 3,8,9,10-Tetrahydroxypyrano[3,2-c][2]benzopyran-2,6-dione, NSC 107022
Nombre IUPAC 3,8,9,10-tetrahidroxipirano[3,2-c]isocromeno-2,6-dión
SMILES OC1=CC2=C(OC1=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3C(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galloflavin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6O8/c13-4-1-3-7(9(16)8(4)15)10-6(19-11(3)17)2-5(14)12(18)20-10/h1-2,13-16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0063