Learn More
R&D Systems™ Galloflavin
Código de producto. 30001522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001522 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001522 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4795/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Lactate dehydrogenase inhibitor; impairs aerobic glycolysis
Inhibitor of human lactate dehydrogenase (LDH) (Ki values are 5.46 and 15.1 μM for LDH-A and LDH-B, respectively, in competition with pyruvate). Inhibits lactate production and decreases ATP synthesis in PLD/PRF/5 cells; thought to decrease cell viability via impairment of aerobic glycolysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galloflavin
CAS 568-80-9
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C12H6O8
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.26
Pureza >95%
Peso molecular 278.17