Learn More
Alfa Aesar™ Gallocyanine
Código de producto. 11479763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479763 50g 50 g
1 options
Código de producto. 11479763 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A12936.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
Gallocyanine is used as an intermediate in chemical research. It is a small molecule dye that also inhibits DKK1 of the Wnt pathway.
Solubility
Soluble in water (10 mg/ml), 100% ethanol (10 mg/ml), alcohol, 1N NH4OH (10 mg/ml), and DMSO (25 mg/ml).
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallocyanine
CAS 1562-85-2
Fórmula molecular C15H13ClN2O5
Número MDL MFCD00011926
Cantidad 50g
Beilstein 307454
Índice Merck 14,4355
Sinónimo gallocyanine, gallocyanin, solid violet, 1-carboxy-7-dimethylamino-3,4-dihydroxyphenoxazin-5-ium chloride, gallocyanine bs, gallocyanine dh, fast violet, anthracene blue swgg, alizarine navy blue at, brilliant chrome blue p
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml),100% ethanol (10mg/ml),alcohol,1N NH4OH (10mg/ml),and DMSO (25mg/ml).
Clave InChI AQSOTOUQTVJNMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)O.[Cl-]
Nombre IUPAC 7-(dimethylamino)-4-hydroxy-3-oxophenoxazin-10-ium-1-carboxylic acid;chloride
Peso molecular (g/mol) 336.728
PubChem CID 73801
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.73