Learn More
(+)-Gallocatechin, TRC
Código de producto. 17955025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17955025 50 mg 50 miligramos
17901735 250 mg 250 miligramos
17944315 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 17955025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG18899550MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 970-73-0
Fórmula molecular C15H14O7
Peso molecular (g/mol) 306.27
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 3,4-dihydro-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, (2R-trans)-, Gallocatechol (8CI), Gallocatechol, d- (6CI), (2R,3S)-3,4-Dihydro-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (+)-Gallocatechin, (+)-Gallocatechol, (2R,3S)-(+)-Gallocatechin, Gallocatechin, NSC 674038, Sunphenon EGC-OP, d-Gallocatechin, Gallocatechol, (+)-gallocatechol, D-Gallocatechin;
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(3,4,5-trihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
SMILES O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (+)-Gallocatechin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.074
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.