Learn More
(-)-Galocatequina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15403449 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15403449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60731.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Compuesto polifenólico del té verde.
  • Posee capacidad de barrido de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Gallocatechin
CAS 3371-27-5
Color Blanco
Fórmula molecular C15H14O7
Número MDL MFCD01632616
Cantidad 10 mg
Sinónimo --gallocatechin, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, 2s,3r-gallocatechin, ent-gallocatechin, 2s,3r-flavan-3,3',4',5,5',7-hexol, 2s,3r-flavan-3,5,7,3',4',5'-hexol, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, 2s,3r---2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, gallocatechingc, l-gallocatechin
Clave InChI XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-(3,4,5-trihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-chromen-3,5,7-triol
Peso molecular (g/mol) 306.27
PubChem CID 9882981
ChEBI CHEBI:71225
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27
Forma física Polvo