Learn More
(-)-Gallocatechin Gallate, TRC
Código de producto. 30132981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132981 25 mg 25 miligramos
30007239 10 mg 10 miligramos
30010492 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG18898525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4233-96-9
Fórmula molecular C22 H18 O11
Peso molecular (g/mol) 458.37
Sinónimo Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2S,3R)-3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3-yl ester, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, 3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3-yl ester, (2S-trans)-, Gallocatechol, 3-gallate, (-)- (8CI), Gallic acid, ester with gallocatechol, (-) (8CI), (-)-Gallocatechin 3-O-gallate, (-)-Gallocatechin 3-gallate, (-)-Gallocatechin gallate, (-)-Gallocatechol gallate, L-GCG, NVP-XAA 225
Nombre IUPAC [(2S,3R)-5,7-dihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromano-3-il] 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Gallocatechin Gallate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.0849