Learn More
(-)-Galocatequina galato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15465049 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15465049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62740.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Un antioxidante del té verde
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Gallocatechin gallate
CAS 4233-96-9
Color Blanco
Fórmula molecular C22H18O11
Número MDL MFCD00214298
Cantidad 10 mg
Sinónimo =--gallocatechin gallate, gallocatechin gallate, =--gallocatechol gallate, unii-irw3c4y31q, gallocatechin gallate gcg, irw3c4y31q, gallocatechin gallate,-, =--gallocatechin-3-o-gallate, 2s,3r-5,7-dihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-1 2h-benzopyran-3,5,7-triol 3-3,4,5-trihydroxybenzoate
Clave InChI WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Nombre IUPAC [(2S,3R)-5,7-dihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromano-3-il] 3,4,5-trihidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 458.375
PubChem CID 199472
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.38
Forma física Polvo