Learn More
(-)-Gallocatechin gallate, MedChemExpress
Código de producto. 16469008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469008 10 mg 10 miligramos
16453876 25 mg 25 miligramos
16451428 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0522
MedChemExpress (-)-Gallocatechin gallate is the polyphenol isolated from tea, with cancer-preventive activities.
(-)-Gallocatechin gallate is the polyphenol isolated from tea, with cancer-preventive activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Gallocatechin gallate
CAS 4233-96-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18O11
Cantidad 10 mg
Sinónimo (-)-Gallocatechol gallate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.16 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Peso molecular (g/mol) 458.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.37
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death