Learn More
Aleación de estaño y galio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393417 50 g 50 g
11303427 1 g 1 g
11383417 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018161.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Gallium Tin alloy is used to cool computer chips in place of water.  Used in medical thermometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5 , 7440-55-3
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium Tin alloy
Color Plata
Punto de fusión ≥25°C
Aspecto Silver-colored liquid
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Formulario Sólido de baja fusión
Información de solubilidad Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Estaño:8,0%; galio:92,0%