Learn More
Estándar de galio para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15265926 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15265926 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15265926 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLGA21BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.71€
    117.92€ / 125 ml
    Ahorro 24.79€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ga1 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-55-3
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Fórmula molecular Ga
Número MDL MFCD00134045
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Clave InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
SMILES [Ga]
Nombre IUPAC galio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 69.72
PubChem CID 5360835
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:49631
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1 µg/mL Gallium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio