Learn More
Estándar de galio: Ga a 10000 μg/mL en 5% HNO3, 0,5% HCl
Código de producto. 30322807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30322807 100 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30322807 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTGANH100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium
CAS 7440-55-3
Nombres de analitos o componentes Gallium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ga
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Ga
Fórmula InChI InChI=1 S/Ga
Tipo de solución Solución única
SMILES [Ga]
Elemento Ga
Nombre IUPAC galio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 69.723
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.926