Learn More
Estándar de galio: Ga a 1000 μg/mL en 5% HNO3, 0,5% HCl, VHG™
Código de producto. 17939279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939279 50 mL 50 ml
17958159 100 mL 100 ml
17918619 500 mL 500 ml
17927189 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17939279 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPGANH50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de galio: Ga a 1000 μg/mL en 5% HNO3, 0,5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium
CAS 7440-55-3
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Gallium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Ga
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ga
Fórmula InChI InChI=1S/Ga
SMILES [Ga]
Nombre IUPAC galio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 69.723
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.926 g/mol