Learn More
Patrón de galio para ICP, 1000 μg/ml en 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16301236 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16301236 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 16301236 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLGA22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.86€
    33.97€ / 30 ml
    Ahorro 12.89€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ga1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-55-3
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Fórmula molecular Ga
Número MDL MFCD00134045
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Ga]
Nombre IUPAC galio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 69.72
PubChem CID 5360835
Cantidad 30 mL
ChEBI CHEBI:49631
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 µg/mL Gallium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio