Learn More
Galio, solución estándar de plasma, Ga 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11331449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331449 50 mL 50 ml
11321449 100 mL 100 ml
11470370 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013869.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-55-3 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Peso molecular (g/mol) 69.72
Número MDL MFCD00134045
Clave InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nombre IUPAC galio
SMILES [Ga]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Fórmula molecular Ga
Tipo Analytical Standard
Cantidad 50 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0%; galio:0,1%; ácido clorhídrico:<0,1 %; agua:94,8%