Learn More
Pellets de galio, 6 mm de diámetro, 99,99999 % (base metálica)
Código de producto. 11428440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428440 10 g 10 g
11458440 50 g 50 g
11448440 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044325.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-55-3 | Georgia | 69,72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-55-3
Fórmula molecular Ga
Peso molecular (g/mol) 69.72
Número MDL MFCD00134045
Clave InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nombre IUPAC galio
SMILES [Ga]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium pellets
Color Gris-plata
Nombre de nota 6mm dia.
Cantidad 10 g
Peso Max. weight 0.7g/pellet
Formulario 1,0 gramo/sedimento máximo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2803
Porcentaje de pureza 99.99999%
RU– Solo para uso en investigación