Learn More
Metal de galio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Gallium |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver Gray |
| Densidad | 5.91g/cm3 |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9999% (Metals basis) |
| Formulario | Puede ser sólido o líquido debido a la temperatura ambiente |