Learn More
Metal de galio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Gallium |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver Gray |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9999% (Metals basis) |
| Formulario | Puede ser sólido o líquido debido a la temperatura ambiente |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.