Learn More
Lingote de galio, 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15420987
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
25 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15420987 25 g 25 g
11361238 50 g 50 g
15430987 250 g 250 g
11371238 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15420987 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 010187.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-55-3
Fórmula molecular Ga
Peso molecular (g/mol) 69.72
Número MDL MFCD00134045
Clave InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nombre IUPAC galio
SMILES [Ga]
Specifications
Nombre del producto químico o material Gallium ingot
Color Gris-plata
Cantidad 25 g
Formulario Lingote
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2803
Porcentaje de pureza 99.999%
compliance-icons
Product Identifier
  • Galio
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.