Learn More
Estaño de indio galio eutéctico, líquido blanco-plateado, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gallium Indium Tin eutectic |
| Punto de fusión | 10.7°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metals basis) |
| Fórmula molecular | Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.% |
| Número MDL | MFCD00144388 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water or organic solvents. |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Gallium Indium Tin eutectic
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Gallium