Learn More
Trifluorometansulfonato de galio(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10737212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10737212 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10737212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 343930010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) trifluoromethanesulfonate
Nombre de nota 99%
CAS 74974-60-0
Color Blanco
Densidad 1.7000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3F9GaO9S3
Número MDL MFCD02093898
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.7
Sinónimo gallium iii trifluoromethanesulfonate, gallium tris trifluoromethanesulfonate, gallium trifluoromethanesulfonate, gallium triflate, gallium iii trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, gallium salt, galium iii triflate, gallium iii triflate, gallium 3+ ion tritriflate, gallium tris fluoranyl methanesulfonate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Clave InChI BVLXNPRUOXPBII-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ga+3]
Nombre IUPAC galio; trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 516.91
PubChem CID 2733940
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.91
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino