Learn More
Sulfuro de galio(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El sulfuro de galio (III) se utiliza en materiales semiconductores, materiales cerámicos funcionales, polvo fluorescente y materiales fotoeléctricos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gallium(III) sulfide |
| Punto de fusión | 1255°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3260 |
| Información de solubilidad | It dissolves in water slowly,which is easy to dissolve in concentrated alkaline to get gallate salts. It is also dissolves in HCL and nitric acid. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.63 |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación